1529071
USP
Phentolamine Keto Analog
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(3-Hydroxyphenyl)-N-(4-tolyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-2-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
phentolamine
Verpackung
pkg of 25 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Anwendung
- Phentolamine Mesylate
- Phentolamine Mesylate Injection
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable