1524023
USP
Phenobarbital Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(5-Ethyl-6-imino-5-phenyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)