1460215
USP
Neotam-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-L-phenylalanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
neotame
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)CCC(C)(C)C
InChI
1S/C19H28N2O5/c1-19(2,3)9-10-20-14(12-16(22)23)17(24)21-15(18(25)26)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14-15,20H,9-12H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)(H,25,26)/t14-,15-/m0/s1
InChIKey
YHHAZJVJJCTGLB-GJZGRUSLSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)