Wichtige Dokumente
1357001
USP
L-Leucin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-methylpentansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
leucine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable