Wichtige Dokumente
1288816
USP
Genistein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxy-isoflavon, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
genistein
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChIKey
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Powdered Red Clover
- Powdered Red Clover Extract
- Powdered Soy Isoflavones Extract
- Red Clover
- Red Clover Aerial Parts Isoflavone Aglycones Dry Extract
- Red Clover Tablets
- Soy Isoflavones Capsules
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)