1269390
USP
Felodipin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Dehydrofelodipin, Ethyl-methyl-4-(2,3-dichlorphenyl)-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
felodipine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(cccc1c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)C)C(=O)OCC)Cl
InChI
1S/C18H17Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8H,5H2,1-4H3
InChIKey
REQRUBNOOIAHMG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Felodipine
- Felodipine Extended-Release Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)