1235809
USP
Enfluran
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-2-Chlor-1-(difluormethoxy)-1,1,2-trifluor-ethan, NSC 115944
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
enflurane
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
InChIKey
JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable