1181506
USP
Diacetylierte Monoglyceride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Glycerides, C14-22 mono-, acetates
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diacetylated monoglycerides
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O(CC(OC(=O)C)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H46O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26-21-23(20-24)27-22(2)25/h23-24H,3-21H2,1-2H3
InChIKey
HUQABGDIJUXLRG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)