1171910
USP
Desfluran-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1′-Oxybis-(1,2,2,2-tetrafluorethan), Bis-(1,2,2,2-tetrafluorethyl)-ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
desflurane
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
FC(F)(F)C(F)OC(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H2F8O/c5-1(3(7,8)9)13-2(6)4(10,11)12/h1-2H
InChIKey
QZFIQARJCSJGEG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)