Wichtige Dokumente
1096633
USP
Carvedilol-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-{{9-{2-Hydroxy-3-{[2-(2-methoxy-phenoxy)-ethyl]-amino}-propyl}-9H-carbazol-4-yl}-oxy}-3-{[2-(2-methoxy-phenoxy)-ethyl]-amino}-2-propanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carvedilol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3n(CC(O)CNCCOc4ccccc4OC)c5ccccc5c23
InChI
1S/C36H43N3O7/c1-42-31-13-5-7-15-33(31)44-20-18-37-22-26(40)24-39-29-11-4-3-10-28(29)36-30(39)12-9-17-35(36)46-25-27(41)23-38-19-21-45-34-16-8-6-14-32(34)43-2/h3-17,26-27,37-38,40-41H,18-25H2,1-2H3
InChIKey
BUCQRVKKTLMWQH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)