Y0002248
Ibandronate sodium monohydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ibandronat Mononatriumsalz Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
ibandronate
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[P](=O)([O-])(O)[C@]([P](=O)(O)O)(O)CCN(CCCCC)C.O
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na.H2O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
VBDRTGFACFYFCT-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)