Y0002238
Riociguat
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-[4,6-Diamino-2-[1-[(2-fluorphenyl)-methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-N-methylcarbamidsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
riociguat
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(cccc1)C[n]2nc(c4c2nccc4)c3nc(c(c(n3)N)N(C)C(=O)OC)N
InChI
1S/C20H19FN8O2/c1-28(20(30)31-2)15-16(22)25-18(26-17(15)23)14-12-7-5-9-24-19(12)29(27-14)10-11-6-3-4-8-13(11)21/h3-9H,10H2,1-2H3,(H4,22,23,25,26)
InChIKey
WXXSNCNJFUAIDG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002238 | 4065265653190 |