Y0002225
Regorafenib für die FP-Systemeignung
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Regorafenib Monohydrat, 4-[4-[[[[4-Chlor-3-(trifluormethyl)-phenyl]-amino]-carbonyl]-amino]-3-fluorphenoxy]-N-methyl-2-pyridincarboxamid Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
regorafenib
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
InChIKey
ZOPOQLDXFHBOIH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)