Y0002082
Prochlorperazin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Prochlorperazin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
prochlorperazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H24ClN3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
InChIKey
WIKYUJGCLQQFNW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)