Merck
SU860184
Supelco
Autosampler Mikrofläschchen mit Schnappringverschluss, Polypropylen
clear polypropylene, volume 0.7 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
clear polypropylene
Leistungsmerkmale
large opening (6.0 mm)
Verpackung
pkg of 1 × 100 ea (SU860184)
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
11.6 mm
Durchm. × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volumen
0.7 mL
Fitting
thread for 11 mm
Kompatibilität
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)