Merck
SU860181
Supelco
Universal Vial
TopSert, clear polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
clear polypropylene (with graduations)
Leistungsmerkmale
large opening (6.0 mm)
Verpackung
pkg of 1 × 100 ea (SU860181)
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
11.6 mm
Durchm. × H
11.6 mm × 32 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 9 mm
Rechtliche Hinweise
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)