SAAR7221060
Xylene
uniLAB™
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
Molekulargewicht:
106.17
UNSPSC-Code:
12191502
Empfohlene Produkte
Produktlinie
uniLAB™
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR7221060LC)
pkg of 25 L (SAAR7221060ME)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)