Merck
SAAR6725020
Water
Deionized, univAR
Synonym(e):
Water
About This Item
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191602
bp:
100 °C (lit.)
Produktbezeichnung
Wasser, univAR
Produktlinie
univAR
Verpackung
pkg of 25 L (SAAR6725020ME)
dilution
(for laboratory use only)
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)