Wichtige Dokumente
SAAR4465040
Salpetersäure
55%, uniLAB™
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
uniLAB™
Assay
55%
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4465040LC)
pkg of 25 L (SAAR4465040ME)
bp
120.5 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)