SAAR3063040
Hydrochloric acid
32%, univAR™
Synonym(e):
Hydrochloric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Salzsäure, univAR™
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Produktlinie
univAR™
Verpackung
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063040LC)
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063040LP)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR3063040LL)
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)