SAAR1724920
Copper(II) sulfate pentahydrate
univAR™
Empfohlene Produkte
Produktlinie
univAR™
Mol-Gew.
249.69 g/mol
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1724920EM)
Dichte
2.284 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)