Wichtige Dokumente
PHR9294
MES Monohydrat
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure, 2-Morpholino-ethansulfonsäure Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Nützlicher pH-Bereich
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)