Wichtige Dokumente
PHR9201
Di-2-thienylglycolic acid methyl ester
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Tiotropium impurity E (PhEur), Di-2-thienyl-glykolsäure-methylester, Methyl-hydroxy-[di-(thiophen-2-yl)]-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c(ccc1)C(O)(c2[s]ccc2)C(=O)OC
InChI
1S/C11H10O3S2/c1-14-10(12)11(13,8-4-2-6-15-8)9-5-3-7-16-9/h2-7,13H,1H3
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable