Wichtige Dokumente
PHL85840
Luteolin-3′-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-3′-glucoside, Dracocephalosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C(O)C=C3)=C1
InChI
1S/C11H15ClN2O/c1-3-8(2)13-11(15)14-10-6-4-9(12)5-7-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
InChIKey
NBPHHKVRZUSDBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)