PHL84267
Tubulosid A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O=C(C)O[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@@H](CO[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]1OCCC5=CC(O)=C(O)C=C5
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)