Wichtige Dokumente
PHL84199
Alisol B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
16-Deoxoalisol C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O1[C@@H](C1(C)C)[C@@H](O)C[C@@H](C)C2=C3[C@@]([C@@]4([C@H]([C@@]5([C@@H](CC4)C(C(=O)CC5)(C)C)C)[C@H](C3)O)C)(CC2)C
InChI
1S/C30H48O4/c1-17(15-21(32)25-27(4,5)34-25)18-9-13-29(7)19(18)16-20(31)24-28(6)12-11-23(33)26(2,3)22(28)10-14-30(24,29)8/h17,20-22,24-25,31-32H,9-16H2,1-8H3/t17-,20+,21+,22+,24+,25-,28+,29+,30+/m1/s1
InChIKey
GBJKHDVRXAVITG-UNPOXIGHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL84199-10MG | 4061842044504 |