PHL83874
Methylophiopogonon A
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-5,7-dihydroxy-6,8-dimethyl-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)