Wichtige Dokumente
PHL83533
Quercetin-3-gentiobiosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Quercetin-3-O-β-gentiobiosid, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavon-3-gentiobioside
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)