Wichtige Dokumente
PHL82627
Piperiton
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-Carvomenthenon, 6-Isopropyl-3-methyl-2-cyclohexen-1-on, p-Menth-1-en-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CCC1C(C)C)=CC1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
YSTPAHQEHQSRJD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
182.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)