PHL82623
Periplocin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Periplocosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
InChI
1S/C36H56O13/c1-18-30(24(37)14-27(39)47-18)46-17-25-28(40)31(44-4)29(41)32(49-25)48-20-5-9-33(2)22-6-10-34(3)21(19-13-26(38)45-16-19)8-12-36(34,43)23(22)7-11-35(33,42)15-20/h13,18,20-25,27-32,37,39-43H,5-12,14-17H2,1-4H3/t18?,20-,21+,22?,23?,24?,25?,27-,28+,29?,30-,31?,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
InChIKey
JVFYCULORCKYMD-WSSBEIOBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)