Wichtige Dokumente
PHL80545
Timosaponin A III
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Anemarsaponin A 3, Filiferin B, Xilingsaponin A, Zhi-mu saponin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3C[C@@H]4[C@@]([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OCC(CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC4)(CC3)C
InChI
1S/C39H64O13/c1-18-7-12-39(47-17-18)19(2)28-25(52-39)14-24-22-6-5-20-13-21(8-10-37(20,3)23(22)9-11-38(24,28)4)48-36-34(32(45)30(43)27(16-41)50-36)51-35-33(46)31(44)29(42)26(15-40)49-35/h18-36,40-46H,5-17H2,1-4H3/t18?,19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,39+/m0/s1
InChIKey
MMTWXUQMLQGAPC-HRSJJQGESA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)