Wichtige Dokumente
PHL80469
Hordenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-(2-Dimethylaminoethyl)-phenol, N,N-Dimethyl-tyramin, p-Hydroxy-N,N-dimethyl-phenethylamin, Anhalin, Cactin, Eremursine, Peyocactin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
CN(C)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
KUBCEEMXQZUPDQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)