Wichtige Dokumente
PHL80232
4′-Hydroxyacetophenon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-Hydroxyphenylethanon, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenylmethylketon, Piceol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
109-111 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChIKey
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
330.8 °F
Flammpunkt (°C)
166 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)