Wichtige Dokumente
PHL80099
(−)-Carvon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(−)-p-Mentha-6,8-dien-2-on, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenon, Carvol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
bp
228-230 °C (lit.)
Dichte
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
InChIKey
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)