Wichtige Dokumente
PHL22641
Deguelin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(−)-Deguelin, (7aS,13aS)-13,13a-Dihydro-9,10-dimethoxy-3,3-dimethyl-3H-bis[1]benzopyrano[3,4-b:6′,5′-e]pyran-7(7aH)-one
About This Item
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@H]3c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O6/c1-23(2)8-7-12-15(29-23)6-5-13-21(24)20-14-9-17(25-3)18(26-4)10-16(14)27-11-19(20)28-22(12)13/h5-10,19-20H,11H2,1-4H3/t19-,20+/m1/s1
InChIKey
ORDAZKGHSNRHTD-UXHICEINSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)