KRSU10
Schwefel in Kerosin (geruchlos)
0.0750% (750 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Konzentration
0.0750% (750 ppm)
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
168.8 °F
Flammpunkt (°C)
76 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)