Merck
G006037
GC Analysis of Kennewick Peppermint Essential Oil on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 75 °C (8 min), then 4 °C/min to 200 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
detector: 0.1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Kennewick Peppermint Oil, (A.M. Todd Sample), neat
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Rechtliche Hinweise
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)