G005685
HPLC Analysis of Carotenoids by Normal Phase Chromatography on Ascentis® Si
application for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Si, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581512-U)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethyl acetate; [C] isopropanol; (85:10:5, A:B:C)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 450 nm
injection: 10 μL
sample: 50-100 μg/mL hexane
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Komponente der mobilen Phase
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)