G005385
HPLC Analysis of Cosmetic Preservatives on Ascentis® Express C18 (1.2 mL/min)
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express C18, 7.5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53812-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (55:45, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 1 μL
sample: methyl-, benzylparaben, 50 mg/L; ethylparaben, 30 mg/L; propyl-, butylparaben, 100 mg/L; 2-phenoxyethanol, 1.5 g/L; 1-phenoxy-2-propanol, 3 g/L; all in 40% methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
personal care
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)