G005261
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Gasoline Range Organics (GRO) on Equity-1 after Purge & Trap using "M" Trap
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
sample/matrix: Each analyte at 50 ppb in 5 mL of water
purge trap: MOD BTEXTRAP M, Tekmar® 3000
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 2 min
desorption preheat: 220 °C
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: Equity-1, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (28057-U)
oven: 40 °C (2 min), 5 °C/min to 75 °C, 10 °C/min to 200 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1.4 mL/min constant
injection: 20:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
Anwendung(en)
environmental
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Standard
Vorsäule
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)