Merck
G004873
GC Analysis of Ionic Liquid Test Mix on SLB®-IL76 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm)
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-IL76, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28913-U)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 26 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
sample: Ionic Liquid Test Mix #1 (N09000), each analyte at various concentrations in isooctane
Anwendung(en)
petroleum
Rechtliche Hinweise
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Toluene
    Ethylbenzene
    p-Xylene
    Cyclohexanone
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Durene
    Naphthalene
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)