G003758
Rückstandsanalytik: Pestizide in Spinat
suitable for GC, application for SPE
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Testparameter
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: 10 g of fresh spinach spiked at 0.2 ppm each pesticide
SPE tube/cartridge: Supelclean ENVI-Carb-II/PSA, 500mg/300mg/6mL (55119-U)
condition: 5 mL acetonitrile:toluene (3:1, v/v)
sample addition: 1 mL concentrated sample extract
elution: 20 mL acetonitrile:toluene (3:1, v/v)
eluate post-treatment: Evaporate eluate to dryness with nitrogen at 40 °C. Reconstitute in 1 mL acetone:hexane (1:1, v/v).
column: Equity-1, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28046-U)
oven: 50 °C (5 min), 25 °C/min to 125 °C, 10 °C/min to 30 °C (8 min)
inj. temp.: 200 °C, aux: 325 °C (8 min)
detector: MSD, scan range 45-450 amu
carrier gas: helium, 0.9 mL/min., constant flow mode
injection: 1 μL, splitless (splitter open at 1 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
Eignung
application for SPE
Anwendung(en)
agriculture
food and beverages
Anwendung
Zu 10 g frischem Spinat wurde jedes Pestizid bis zum Gehalt 0,2 ppm gegeben. Die Mischung wurde mit 10 mL Acetonitril homogenisiert. Der Extrakt wurde auf 1 mL eingedampft.
Konditionieren der SPE-Kartusche mit 5 mL Acetonitril/Toluol (3:1, v/v)
Aufgabe von 1 mL des konzentrierten Probenextrakts
Elution mit 20 mL Acetonitril/Toluol (3:1, v/v)
Eindampfen des Eluats bis zur Trockne mit N2 bei 40 °C
Aufnehmen in 1 ml Aceton:Hexan (1:1, v/v)
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
SPE-Röhrchen oder -Platte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)