ES5364
GreenSep™ Pyridyl Amide SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 30 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
GreenSep™
Hersteller/Markenname
ES Industries 15N291-GS-PYA
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 30 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
pyridyl amide phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)