Merck
ERMFD306
Kolloidales Siliciumdioxid (22 g/kg, Zeta-Potential für Elektroakustik )
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
ERMFD306
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)