BP997
Foscarnet-Unreinheit B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Ethoxy-1-hydroxyphosphincarbonsäure-1-oxid Dinatriumsalz, Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
foscarnet
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)(OCC)(O)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O5P/c1-2-8-9(6,7)3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)(H,6,7)
InChIKey
BKWIXPAEQDWSDE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)