Wichtige Dokumente
BP734
Tranexamsäure-Unreinheit Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarboxylsäure, AMCA, AMCHA, HAKU, TAMCHA, Tranexamsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tranexamic acid
Form
crystalline
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
InChIKey
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
Angaben zum Gen
human ... PLG(5340)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)