BP500
Captoprildisulfid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1′-[Dithiobis-[(2S)-2-methyl-1-oxo-3,1-propanediyl]]bis-L-prolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
captopril
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12?,13+,14+/m1/s1
InChIKey
ZWKRXBCJAUKDCI-KRCVMZOZSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)