BP1106
Nicorandil-Amid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicorandil
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1=C(OCC1)c2cnccc2
InChI
1S/C8H8N2O/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h1-3,6H,4-5H2
InChIKey
FVASBRDDSBRETH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)