Merck
95659
Supelco
1,7-Octadien
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.20
Beilstein:
605288
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
114-121 °C (lit.)
Dichte
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChIKey
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)