Merck
92-0342
Barbiturat Enantiomere
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: β-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
oven: 210 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ 275 °C
injection: 100:1 split
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    Hexobarbital
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)